2-Brom-5-nitrothiophen
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10150-25G
APOSOR10150-25GEA 109 EUR
APOSOR10150-25G
2-Brom-5-nitrothiophen
2-Bromo-5-nitrothiophene
Formel: C₄H₂BrNO₂S
Molecular Weight: 208,04 g/mol
Siedepunkt: 235…237 °C
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00022493
CAS-Nummer: 13195-50-1
EINECS: 236-155-8