2-Chlor-3-methylthiophen

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR10152-100G OR10152-25G OR10152-500G
APOSOR10152-100GEA 58 EUR
APOSOR10152-100G APOSOR10152-25G APOSOR10152-500G
2-Chlor-3-methylthiophen
2-Chloro-3-methylthiophene
Formel: C₅H₅ClS
Molecular Weight: 132,61 g/mol
Siedepunkt: 147…149 °C
Dichte: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130083
CAS-Nummer: 14345-97-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR