3-Methylthiophen-2-carbaldehyd 90%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde

OR10155-100G OR10155-25G
APOSOR10155-100GEA 98.6 EUR
APOSOR10155-100G APOSOR10155-25G
3-Methylthiophen-2-carbaldehyd 90%
3-Methylthiophen-2-carbaldehyd
Formel: C₆H₆OS
Molecular Weight: 126.18 g/mol
Siedepunkt: 215 °C
Dichte: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005430
CAS-Nummer: 5834-16-2
EINECS: 227-418-8

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR