4-Brom-2-thiophencarbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
OR10158-100G OR10158-25G
APOSOR10158-100GEA 65.4 EUR
APOSOR10158-100G APOSOR10158-25G
4-Brom-2-thiophencarbaldehyd 98%
4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₃BrOS
Molecular Weight: 191.05 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005431
CAS-Nummer: 18791-75-8