2-Amino-5-methyl-3-thiophencarbonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene
OR10162-100G
APOSOR10162-100GEA 126 EUR
APOSOR10162-100G
2-Amino-5-methyl-3-thiophencarbonitril 97%
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Formel: C₆H₆N₂S
Molecular Weight: 138,1902 g/mol
Schmelzpunkt: 103…104 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01626055
CAS-Nummer: 138564-58-6