2,3,3-Trimethylindolenin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10172-100G
OR10172-25G
OR10172-500G
APOSOR10172-100GEA
59.6
EUR
APOSOR10172-100G
APOSOR10172-25G
APOSOR10172-500G
2,3,3-Trimethylindolenin
2,3,3-Trimethylindolenin
Formel:
C₁₁H₁₃N Molecular Weight: 159,23 g/mol Siedepunkt: 228…229 °C/744mmHg Dichte: 0,992 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005724 CAS-Nummer: 1640-39-7 |