2-Methyl-1H-indol-3-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylindole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2-methylindole
OR10175-1G
OR10175-5G
APOSOR10175-1GEA
21.9
EUR
APOSOR10175-1G
APOSOR10175-5G
2-Methyl-1H-indol-3-carbaldehyd
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159.1846 g/mol Schmelzpunkt: 200…205 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00012077 CAS-Nummer: 5416-80-8 EINECS: 226-512-6 |