2-Methylindolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10176-100G
OR10176-25G
APOSOR10176-100GEA
34.8
EUR
APOSOR10176-100G
APOSOR10176-25G
2-Methylindolin
2-Methylindolin
Formel:
C₉H₁₁N Molecular Weight: 133,19 g/mol Siedepunkt: 228…229 °C Schmelzpunkt: –51 °C Flammpunkt: 93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005706 CAS-Nummer: 6872-06-6 EINECS: 229-971-0 |