5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1018-1G
OR1018-5G
APOSOR1018-1GEA
246
EUR
APOSOR1018-1G
APOSOR1018-5G
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formel:
C₁₁H₈Cl₂N₂O Molecular Weight: 255.11 g/mol Schmelzpunkt: 111…113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06800421 CAS-Nummer: 849021-02-9 |