5-Methoxy-1H-indol-3-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10185-25G OR10185-5G
APOSOR10185-25GEA 109 EUR
APOSOR10185-25G APOSOR10185-5G
5-Methoxy-1H-indol-3-carbaldehyd
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C10H9NO2
Molecular Weight: 175,19 g/mol
Schmelzpunkt: 179…184 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005623
CAS-Nummer: 10601-19-1
EINECS: 234-220-5