6-Nitroindol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Nitro-1H-indole
OR10187-1G OR10187-5G
APOSOR10187-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10187-1G APOSOR10187-5G
6-Nitroindol
6-Nitroindol
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162.15 g/mol
Schmelzpunkt: 137…143 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051497
CAS-Nummer: 4769-96-4