Indol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1H-Indol

OR10189-100G OR10189-25G OR10189-500G
APOSOR10189-100GEA 43.5 EUR
APOSOR10189-100G APOSOR10189-25G APOSOR10189-500G
Indol
Indol
Formel: C₈H₇N
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 253…254 °C
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 121 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005607
CAS-Nummer: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR