Methyl-5-indolcarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 1H-indole-5-carboxylate
OR10190-25G
APOSOR10190-25GEA 0 EUR
APOSOR10190-25G
Methyl-5-indolcarboxylat
Methyl-5-indolcarboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175,19 g/mol
Schmelzpunkt: 126…128 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00153023
CAS-Nummer: 1011-65-0