4-Hydroxyindol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Indol-4-ol, 4-Hydroxy-1H-indol, 4-Indolol, 1H-Indol-4-ol
OR10198-5G OR10198-1G OR10198-25G
APOSOR10198-5GEA 49.3 EUR
APOSOR10198-5G APOSOR10198-1G APOSOR10198-25G
4-Hydroxyindol
4-Hydroxyindol
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 150 °C/4mmHg
Schmelzpunkt: 97…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005667
CAS-Nummer: 2380-94-1