7-Hydroxyindol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10209-1G
OR10209-5G
APOSOR10209-1GEA
116
EUR
APOSOR10209-1G
APOSOR10209-5G
7-Hydroxyindol 97%
7-Hydroxyindol
Formel:
C₈H₇NO Molecular Weight: 133,15 g/mol Schmelzpunkt: 84…88 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00152102 CAS-Nummer: 2380-84-9 |