4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1021-1G
OR1021-5G
OR1021-10G
APOSOR1021-1GEA
260
EUR
APOSOR1021-1G
APOSOR1021-5G
APOSOR1021-10G
4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine 95+%
4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine
Formel:
C₁₀H₅Cl₃N₂ Schmelzpunkt: 163…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06800550 CAS-Nummer: 68240-46-0 |