Indole-3-acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1H-Indol-3-yl)acetamide
OR10210-100G OR10210-25G OR10210-5G
APOSOR10210-100GEA 95.7 EUR
APOSOR10210-100G APOSOR10210-25G APOSOR10210-5G
Indole-3-acetamide
Indole-3-acetamide
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molecular Weight: 174,2000 g/mol
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005641
CAS-Nummer: 879-37-8
EINECS: 212-904-4