2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1028-1G OR1028-5G
APOSOR1028-1GEA 161 EUR
APOSOR1028-1G APOSOR1028-5G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
Formel: C₇H₆N₄
Schmelzpunkt: 171…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02579320
CAS-Nummer: 849924-97-6