(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [(1,3-Benzothiazol-2-yl)sulphanyl]acetic acid, 2-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)acetic acid
OR102929-1G OR102929-5G
APOSOR102929-1GEA 21.9 EUR
APOSOR102929-1G APOSOR102929-5G
(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)essigsäure
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
Formel: C₉H₇NO₂S₂
Molecular Weight: 225,28 g/mol
Schmelzpunkt: 159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00227391
CAS-Nummer: 6295-57-4
EINECS: 228-565-0