5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR102961-1G OR102961-5G OR102961-500MG
APOSOR102961-1GEA 0 EUR
APOSOR102961-1G APOSOR102961-5G APOSOR102961-500MG
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₈O₂S
Schmelzpunkt: 200…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01860021
CAS-Nummer: 40133-06-0