2-(Chlormethyl)benzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Chloromethyl)benzo[d]oxazole, 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
OR103007-1G OR103007-250MG OR103007-5G
APOSOR103007-1GEA 74.1 EUR
APOSOR103007-1G APOSOR103007-250MG APOSOR103007-5G
2-(Chlormethyl)benzoxazol
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167,5900 g/mol
Siedepunkt: 75 °C/0,15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664964
CAS-Nummer: 41014-43-1