2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Dichlorothiazole-5-carbaldehyde
OR103038-1G
OR103038-5G
OR103038-25G
APOSOR103038-1GEA
108
EUR
APOSOR103038-1G
APOSOR103038-5G
APOSOR103038-25G
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 95%
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde
Formel:
C₄HCl₂NOS Molecular Weight: 182,03 g/mol Siedepunkt: 180 °C/20mmHg Schmelzpunkt: 47…53 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793013 CAS-Nummer: 92972-48-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...