2-Acetylphenylboronsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Acetylbenzolboronsäure, Dihydroxy(2-acetylphenyl)boran, (2-Acetylphenyl)metaborsäure
OR10312-1G OR10312-5G OR10312-25G
APOSOR10312-1GEA 49.3 EUR
APOSOR10312-1G APOSOR10312-5G APOSOR10312-25G
2-Acetylphenylboronsäure 95+%
2-Acetylphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₃
Molecular Weight: 163,97 g/mol
Schmelzpunkt: 170 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01321263
CAS-Nummer: 308103-40-4