2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Aminothiazole-5-carboxaldehyde, 2-Amino-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
OR10318-25G OR10318-5G
APOSOR10318-25GEA 452 EUR
APOSOR10318-25G APOSOR10318-5G
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₄H₄N₂OS
Molecular Weight: 128,15 g/mol
Schmelzpunkt: 160…166 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179570
CAS-Nummer: 1003-61-8