2-Carbamoylbenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10324-1G
OR10324-5G
APOSOR10324-1GEA
66.7
EUR
APOSOR10324-1G
APOSOR10324-5G
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 98%
2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Formel:
C₇H₈BNO₃ Schmelzpunkt: 226…230 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02179454 CAS-Nummer: 380430-54-6 |