2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1033-1G
OR1033-5G
OR1033-10G
APOSOR1033-1GEA
0
EUR
APOSOR1033-1G
APOSOR1033-5G
APOSOR1033-10G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoline
Formel:
C₁₂H₉N₃ Schmelzpunkt: 182…183 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02579322 CAS-Nummer: 439106-87-3 |