3-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanamine hydrochloride, 3-aminomethylphenylboronic acid, pinacol ester hydrochloride
OR10331-1G OR10331-5G
APOSOR10331-1GEA 75.4 EUR
APOSOR10331-1G APOSOR10331-5G
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, hydrochloride
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, hydrochloride
Formel: C₁₃H₂₁BClNO₂
Molecular Weight: 269,58 g/mol
Schmelzpunkt: 169…171 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03410294
CAS-Nummer: 380430-65-9