4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-Aminomethyltetrahydropyran, Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine, (Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine
OR10333-5G OR10333-25G OR10333-100G
APOSOR10333-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10333-5G APOSOR10333-25G APOSOR10333-100G
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115.1735 g/mol
Siedepunkt: 75…76 °C/18mmHg
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179435
CAS-Nummer: 130290-79-8
UN: 2735
ADR: 8 III