3-(Chlormethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR103361-1G OR103361-250MG
APOSOR103361-1GEA 33.5 EUR
APOSOR103361-1G APOSOR103361-250MG
3-(Chlormethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
Molecular Weight: 224,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084966
CAS-Nummer: 175205-62-6
UN: 1759
ADR: 8,III