4-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride, (4-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride
OR10338-1G
OR10338-25G
OR10338-5G
APOSOR10338-1GEA
29
EUR
APOSOR10338-1G
APOSOR10338-25G
APOSOR10338-5G
4-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
4-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₆H₉BClNO₂ Molecular Weight: 173.41 g/mol Schmelzpunkt: 141…143 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03001333 CAS-Nummer: 80460-73-7 |