2-Aminophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10339-5G OR10339-25G
APOSOR10339-5GEA 0 EUR
APOSOR10339-5G APOSOR10339-25G
2-Aminophenylboronsäurepinakolester
2-Aminophenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179448
CAS-Nummer: 191171-55-8