4-Aminotetrahydropyran Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
OR10343-1G
OR10343-25G
APOSOR10343-1GEA
21.9
EUR
APOSOR10343-1G
APOSOR10343-25G
4-Aminotetrahydropyran Hydrochlorid 97%
4-Aminotetrahydropyran Hydrochlorid
Formel:
C₅H₁₂ClNO Molecular Weight: 137,6079 g/mol Schmelzpunkt: 230…250 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00100881 CAS-Nummer: 33024-60-1 |