(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Boc-Aminophenyl)Boronic Acid, 4-Boc-aminophenylboronic acid, (4-Boc-Aminophenyl)boronic acid, 4-(N-BOC-amino)phenylboronic acid, [4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]boronic Acid
OR10347-1G OR10347-25G OR10347-5G
APOSOR10347-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10347-1G APOSOR10347-25G APOSOR10347-5G
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Formel: C₁₁H₁₆BNO₄
Molecular Weight: 237,062 g/mol
Schmelzpunkt: 199…204 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093054
CAS-Nummer: 380430-49-9