3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Carbobenzoxybenzeneboronic acid, (3-((Benzyloxy)carbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Carbobenzoxyphenylboronic acid, 3-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10358-5G
APOSOR10358-5GEA
128
EUR
APOSOR10358-5G
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₄H₁₃BO₄ Molecular Weight: 256,06 g/mol Schmelzpunkt: 138…146 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02179445 CAS-Nummer: 380430-52-4 |