4,5-Pyridazindicarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1036-250MG OR1036-500MG
APOSOR1036-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR1036-250MG APOSOR1036-500MG
4,5-Pyridazindicarbonsäure
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Formel: C₆H₄N₂O₄
Schmelzpunkt: >210 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06742784
CAS-Nummer: 59648-14-5