2-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR103663-1G OR103663-5G OR103663-10G
APOSOR103663-1GEA 105 EUR
APOSOR103663-1G APOSOR103663-5G APOSOR103663-10G
2-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
Molecular Weight: 224.644 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 24023-71-0