2-Brom-1-methylimidazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Brom-1-methyl-1H-imidazol
OR10367-1G
OR10367-5G
APOSOR10367-1GEA
60.9
EUR
APOSOR10367-1G
APOSOR10367-5G
2-Brom-1-methylimidazol 95%
2-Bromo-1-methylimidazole
Formel:
C₄H₅BrN₂ Molecular Weight: 161 g/mol Siedepunkt: 172 °C Dichte: 1,649 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD02179525 CAS-Nummer: 16681-59-7 |