4-Bromimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brom-1H-imidazol
OR10376-1G OR10376-25G OR10376-5G
APOSOR10376-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10376-1G APOSOR10376-25G APOSOR10376-5G
4-Bromimidazol
4-Bromoimidazole
Formel: C₃H₃BrN₂
Molecular Weight: 146,97 g/mol
Schmelzpunkt: 131…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047021
CAS-Nummer: 2302-25-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III