4-(Brommethyl)tetrahydropyran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR10382-1G OR10382-25G OR10382-5G
APOSOR10382-1GEA 0 EUR
APOSOR10382-1G APOSOR10382-25G APOSOR10382-5G
4-(Brommethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Brommethyl)tetrahydropyran
Formel: C₆H₁₁BrO
Siedepunkt: 89…93 °C/10mmHg
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03788561
CAS-Nummer: 125552-89-8
UN: 3265
ADR: 8,II