5-Bromoxindol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Bromoindolin-2-one, 5-Bromo-2-oxindole
OR10383-100G OR10383-25G OR10383-5G
APOSOR10383-100GEA 212 EUR
APOSOR10383-100G APOSOR10383-25G APOSOR10383-5G
5-Bromoxindol
5-Bromoxindol
Formel: C₈H₆BrNO
Molecular Weight: 212,05 g/mol
Schmelzpunkt: 220…224 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00456998
CAS-Nummer: 20870-78-4