4-Bromthioanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-4-(methylthio)benzol, 4-Bromphenylmethylsulfid
OR10389-1G OR10389-5G OR10389-25G
APOSOR10389-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10389-1G APOSOR10389-5G APOSOR10389-25G
4-Bromthioanisol
4-Bromthioanisol
Formel: C₇H₇BrS
Molecular Weight: 203.1 g/mol
Siedepunkt: 128…130 °C/9.75mmHg
Schmelzpunkt: 38…40 °C
Dichte: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000102
CAS-Nummer: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN: 3335
ADR: 9 III