4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(tert-Butoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-tert-Butoxycarbonylphenylboronic acid
OR10392-1G
OR10392-5G
OR10392-25G
APOSOR10392-1GEA
21.9
EUR
APOSOR10392-1G
APOSOR10392-5G
APOSOR10392-25G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₅BO₄ Schmelzpunkt: 100…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411946 CAS-Nummer: 850568-54-6 |