4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10395-1G OR10395-5G
APOSOR10395-1GEA 106 EUR
APOSOR10395-1G APOSOR10395-5G
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₅BO₅
Schmelzpunkt: 140…146 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095144
CAS-Nummer: 380430-70-6