4-tert-Butylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-tert-Butylbenzeneboronic acid, (4-(tert-Butyl)phenyl)boronic acid
OR10399-100G OR10399-25G OR10399-500G
APOSOR10399-100GEA 60.9 EUR
APOSOR10399-100G APOSOR10399-25G APOSOR10399-500G
4-tert-Butylphenylboronsäure 98%
4-tert-Butylphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
Molecular Weight: 178.04 g/mol
Schmelzpunkt: 191…199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01009697
CAS-Nummer: 123324-71-0