3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-nitrobenzoic acid
OR10400-1G
APOSOR10400-1GEA 24.8 EUR
APOSOR10400-1G
3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure
3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure
Formel: C₇H₆BNO₆
Molecular Weight: 210,94 g/mol
Schmelzpunkt: 229…232 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00757433
CAS-Nummer: 101084-81-5