3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10423-25G
OR10423-5G
APOSOR10423-25GEA
275
EUR
APOSOR10423-25G
APOSOR10423-5G
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₂ Schmelzpunkt: 44…48 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179458 CAS-Nummer: 396131-82-1 |