1-Methyl-1H-imidazol-4,5-dicarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Dicarboxy-1-methyl-1H-imidazole, 1-Methylimidazole-4,5-dicarboxylic Acid
OR10441-1G OR10441-5G
APOSOR10441-1GEA 79.9 EUR
APOSOR10441-1G APOSOR10441-5G
1-Methyl-1H-imidazol-4,5-dicarbonsäure
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₄
Molecular Weight: 170.12 g/mol
Schmelzpunkt: 262 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01552045
CAS-Nummer: 19485-38-2