2,5-Dimethylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10463-25G OR10463-5G
APOSOR10463-25GEA 33.5 EUR
APOSOR10463-25G APOSOR10463-5G
2,5-Dimethylphenylboronsäure 98%
2,5-Dimethylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₂
Molecular Weight: 149,98 g/mol
Schmelzpunkt: 186…191 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01863525
CAS-Nummer: 85199-06-0