2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
OR10468-25G OR10468-5G
APOSOR10468-25GEA 82.8 EUR
APOSOR10468-25G APOSOR10468-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BO₄
Schmelzpunkt: 128…136 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179453
CAS-Nummer: 380430-53-5