2-Ethoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10471-100G OR10471-25G
APOSOR10471-100GEA 259 EUR
APOSOR10471-100G APOSOR10471-25G
2-Ethoxyphenylboronsäure
2-Ethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₃
Molecular Weight: 165,98 g/mol
Schmelzpunkt: 97…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00674027
CAS-Nummer: 213211-69-9